Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Tør blokvarmer
Description
- Varmt advarselslys indikerer, når bloktemperaturen er over 50 °C
Tørre blokvarmere er designet til præcis opvarmning af reagensglas, mikrocentrifugerør, kuvetter og mikrotiterplader. Den store termiske masse af aluminiumsblokkene giver en meget nøjagtig og stabil temperaturstyring. ''antal blokke accepteret'' angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hvert varmelegeme. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil også acceptere en dobbelt-bredde blok.
Specifications
Specifications
| Controller type | Digital |
| Holder | Varmeblokke |
| Materiale | Metal |
| Antal steder | 2 |
| Stiktype | Storbritannien |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +8° til 130 °C |
| Type | Tørbadsblok |
| Antal blokke | 2 |
| Temperaturstabilitet | Ved 37 °C± 0,1 °C |
| Temperaturensartethed | Indenfor blok ved 37 °C± 0,1 °C; inden for blok ved 130 °C± 1 °C |
| Show More |