Få mere at vide
Cole-Parmer™ BH-200-serien Stuart Tør blokvarmer
Controller type:
Analog
Digital
Dual Control Digital
Antal blokke:
2
3
Temperaturområde (metrisk):
50 °C til 200 °C
Omgivende +8° til 130 °C
Omgivende +8° til 200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Varmt advarselslys indikerer, når bloktemperaturen er over 50 °C
Tørre blokvarmere er designet til præcis opvarmning af reagensglas, mikrocentrifugerør, kuvetter og mikrotiterplader. Den store termiske masse af aluminiumsblokkene giver en meget nøjagtig og stabil temperaturstyring. ''antal blokke accepteret'' angiver antallet af enkelt-bredde blokke, der accepteres af hvert varmelegeme. Et varmelegeme, der accepterer to enkelt-bredde blokke, vil også acceptere en dobbelt-bredde blok.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Dual Control Digital |
| Oversigt | Digital indstilling og display, 2 blokke med uafhængig temperaturstyring, sparer plads. |
| Til brug med (udstyr) | Digital blokvarmer |
| Holder | Varmeblokke |
| Materiale | Metal |
| Antal steder | 2 |
| Stiktype | Storbritannien |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +8° til 130 °C |
| Type | Tør badblok |
| Vise | LED |
| Vis mere |