Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tromle til DR-200-seriens roterende rystesystemdrev
Artikelnummer. 11456548
Antal stillinger:
1
2
4
240
Til brug med (udstyr):
1,5 ml mikrocentrifugerør
250 ml kolber eller flasker
Clip plader
En flaske, figur-8 Bevægelse
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11456548
Brand: Cole-Parmer™ 5160099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af dit roterende rystesystem i DR-200-serien med udskiftelige tromler.
  • Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
  • Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Produkttype Tromme
Til brug med (applikation) Til ændring af din rotators kapacitet
Til brug med (udstyr) 1,5 ml mikrocentrifugerør
Antal stillinger 240