Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tromle til DR-200-seriens roterende rystesystemdrev
Artikelnummer. 11436548
Skift visning
Antal stillinger:
1
2
4
240
Til brug med (udstyr):
1,5 ml mikrocentrifugerør
250 ml kolber eller flasker
Clip plader
En flaske, figur-8 Bevægelse
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Til brug med (udstyr) unitSize
11436548 1 En flaske, figur-8 Bevægelse Hver
11426548 2 250 ml kolber eller flasker Hver
11446548 4 Flasker Hver
11476538 4 Clip plader Hver
11456548 240 1,5 ml mikrocentrifugerør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11436548 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5160097
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af dit roterende rystesystem i DR-200-serien med udskiftelige tromler.
  • Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
  • Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Produkttype Tromme
Til brug med (applikation) Til ændring af din rotators kapacitet
Til brug med (udstyr) En flaske, figur-8 Bevægelse
Antal stillinger 1