Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tromle til DR-200-seriens roterende rystesystemdrev
Antal stillinger:
1
2
4
240
Til brug med (udstyr):
1,5 ml mikrocentrifugerør
250 ml kolber eller flasker
Clip plader
En flaske, figur-8 Bevægelse
Flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
- Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tromle reagensglasholder |
| Til brug med (applikation) | Til ændring af din rotators kapacitet |
| Til brug med (udstyr) | 250 ml kolber eller flasker |
| Antal stillinger | 2 |