Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørholderskive til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer
Artikelnummer. 11436558
Til brug med (udstyr):
For 20 glas
Til 12 rør
Til 30 rør, 26 mm dia.
Til 40 mikrocentrifugerør
Til 63 rør, 12 mm dia.
Til 63 rør, 16 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11436558
Brand: Cole-Parmer™ 0007719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift rørholderen hurtigt og nemt uden værktøj ved at bruge disse rørholderskiver til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer.
  • Vælg den eller de rørholdere, der passer til dine rørstørrelser.
Tekniske data
Produkttype Rørholder
Til brug med (udstyr) Til 63 rør, 16 mm dia.
Antal stillinger 63