Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørholderskive til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer
Artikelnummer. 11416558
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For 20 glas
Til 12 rør
Til 30 rør, 26 mm dia.
Til 40 mikrocentrifugerør
Til 63 rør, 12 mm dia.
Til 63 rør, 16 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11416558 For 20 glas Hver
12027144 Til 12 rør Hver
11446558 Til 30 rør, 26 mm dia. Hver
11406558 Til 40 mikrocentrifugerør Hver
12037144 Til 63 rør, 12 mm dia. Hver
11436558 Til 63 rør, 16 mm dia. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11416558 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0007715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift rørholderen hurtigt og nemt uden værktøj ved at bruge disse rørholderskiver til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer.
  • Vælg den eller de rørholdere, der passer til dine rørstørrelser.
Tekniske data
Holder Reagensglas, blodrør
Rørstørrelse 9 til 20 mm
Produkttype Rørholder
Til brug med (udstyr) For 20 glas
Antal stillinger 20 rør