Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørholderskive til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer
Til brug med (udstyr):
For 20 glas
Til 12 rør
Til 30 rør, 26 mm dia.
Til 40 mikrocentrifugerør
Til 63 rør, 12 mm dia.
Til 63 rør, 16 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vælg den eller de rørholdere, der passer til dine rørstørrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Mikrocentrifugerør |
| Rørkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttype | Rørholder |
| Til brug med (udstyr) | Til 40 mikrocentrifugerør |
| Antal stillinger | 46 |