Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital kogepladeomrører (blå), omgivende til 325 C, °aluminium
Artikelnummer. 16351786
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Artikelnummer. Topplademateriale
16351786 Aluminium
1 options
Artikelnummer. 16351786 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. SD152B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 50 til 1400 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Oversigt Blå
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave og strømledning med stik
Kropsmateriale Blåt pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Digital
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 700 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 1400 rpm