Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hotplate Stirrer (Black), Ambient to 450°C, Ceramic
Artikelnummer. 16331766
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. Topplademateriale
16331766 Keramisk
1 options
Artikelnummer. 16331766 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. CD152K
Stirring Range: 50 to 1250 rpm, Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Available in various plate surface and body color configurations
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Black
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars and Power Cord with Plug
Kropsmateriale Black Powder-Coated Metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Digital
Længde (engelsk) 11.813 in.
Størrelse 6 x 6 in.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Ambient to 450°C
Højde (engelsk) 3 in.
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 in.
Watt 500 W
Type Stirring Hotplate
Form Square
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 to 1250 rpm