Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-200-serien Stuart™-digital smeltepunktsmåler
Artikelnummer. 11996458
Skift visning
Model-:
SMP10
SMP20
Display Type:
3-cifret LED
4-cifret LED
Opløsning:
0,1°C
1°C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Display Type Opløsning Pakningsstørrelse
11996458 SMP20 4-cifret LED 0,1°C Hver
11446618 SMP10 3-cifret LED 1°C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996458 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12695.00 DKK
    10965.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 1729.86 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Det er slut med at aflæse glastermometre med denne MP-200 Series Stuart-digital smeltepunktsmåler.
Vælg, mål og vis smeltepunkt digitalt, og fjern behovet for et termometer. Stuart™-digital smeltepunktsmåler viser temperatur til 0,1 grad opløsning afhængigt af den valgte model.
  • Vælg, mål og vis temperaturen digitalt, hvilket sikrer nøjagtighed og repeterbarhed.
  • Se nemt smeltemassen via forstørrelseslinse med indbygget belysning.
  • Vær mere produktiv—test to prøver samtidigt.
  • Spar tid ved at indstille en plateautemperatur til den første opvarmning.
  • Designet til maksimal sikkerhed og brugervenlighed.
  • Vælg, mål og vis temperaturen digitalt for at sikre nøjagtighed og undgå behovet for et glastermometer.
  • Test to prøver samtidigt, se smeltemassen via en forstørrelseslinse med indbygget belysning.
  • Forlæng de bagerste fødder for den optimale synsvinkel.
  • Indstil en plateautemperatur for indledendeopvarmning—den uovervågede opvarmningstid aflaster brugeren, indtil plateautemperaturen er nået.
  • Efter opvarmning fortsætter opvarmningshastigheden langsomt med at nå smeltetemperaturen for større nøjagtighed.
Spezifikation
Produkttype Smeltepunktsudstyr
Spænding 230 V
Watt 75 W
Nøjagtighed 1°C
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat
Dimensioner (L x B x H) 220 x 160 x 170 mm
Display Type 4-cifret LED
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 75 W
Til brug med (applikation) Ideel til undervisningsbrug
Til brug med (udstyr) Op til to kapillarrørsprøver med 1,9 mm-dia.
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Højde (metrisk) 170 mm
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Længde (metrisk) 220 mm
Model- SMP20
Emballagemængde 1 hv.
Opløsning 0,1°C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til 300 °C
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Bredde (engelsk) 6,3 tommer
Bredde (metrisk) 160 mm
Frekvens 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.