Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-200-serien Stuart™-digital smeltepunktsmåler
Artikelnummer. 11446618
Skift visning
Model-:
SMP10
SMP20
Display Type:
3-cifret LED
4-cifret LED
Opløsning:
0,1°C
1°C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Display Type Opløsning Pakningsstørrelse
11446618 SMP10 3-cifret LED 1°C Hver
11996458 SMP20 4-cifret LED 0,1°C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446618 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9490.00 DKK
    6642.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 2847.93 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Det er slut med at aflæse glastermometre med denne MP-200 Series Stuart-digital smeltepunktsmåler.
Vælg, mål og vis smeltepunkt digitalt, og fjern behovet for et termometer. Stuart™-digital smeltepunktsmåler viser temperatur til 0,1 grad opløsning afhængigt af den valgte model.
  • Vælg, mål og vis temperaturen digitalt, hvilket sikrer nøjagtighed og repeterbarhed.
  • Se nemt smeltemassen via forstørrelseslinse med indbygget belysning.
  • Vær mere produktiv—test to prøver samtidigt.
  • Spar tid ved at indstille en plateautemperatur til den første opvarmning.
  • Designet til maksimal sikkerhed og brugervenlighed.
  • Vælg, mål og vis temperaturen digitalt for at sikre nøjagtighed og undgå behovet for et glastermometer.
  • Test to prøver samtidigt, se smeltemassen via en forstørrelseslinse med indbygget belysning.
  • Forlæng de bagerste fødder for den optimale synsvinkel.
  • Indstil en plateautemperatur for indledendeopvarmning—den uovervågede opvarmningstid aflaster brugeren, indtil plateautemperaturen er nået.
  • Efter opvarmning fortsætter opvarmningshastigheden langsomt med at nå smeltetemperaturen for større nøjagtighed.
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsudstyr
Spænding 230 V
Watt 75 W
Nøjagtighed 1°C
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat
Dimensioner (L x B x H) 220 x 160 x 170 mm
Display Type 3-cifret LED
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 75 W
Til brug med (applikation) Ideel til undervisningsbrug
Til brug med (udstyr) Op til to kapillarrørsprøver med 1,9 mm-dia.
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Højde (metrisk) 170 mm
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Længde (metrisk) 220 mm
Model- SMP10
Emballagemængde 1 hv.
Opløsning 1°C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende til 300 °C
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Bredde (engelsk) 6,3 tommer
Bredde (metrisk) 160 mm
Frekvens 50 Hz