Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Digital Hot Plate (Black), Ambient to 450°C, Ceramic
Beskrivelse
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Display indicates actual surface temperature
- Available in various plate surface and body color configurations
Tekniske data
Tekniske data
| Kropsmateriale | Black Powder-Coated Metal |
| Oversigt | Black |
| Topplademateriale | Keramisk |
| Controller type | Digital |
| Størrelse | 6 x 6 in. |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 450°C |
| Dybde (engelsk) | 11.75 in. |
| Dybde (metrisk) | 30 cm |
| Højde (engelsk) | 3 in. |
| Længde (engelsk) | 11.813 in. |
| Vis mere |