Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Concentrator Evaporator
Type:
Prøvekoncentrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fast efficient sample concentration
- Suitable for all tube configurations
- Compatible with Stuart three block heaters only
- Optional PTFE coating is available for corrosive solutions
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Prøvekoncentrator |
| Til brug med (udstyr) | SBH130D/3 and SBH200D/3 |