Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridiseringsflasker af borosilikatglas
Artikelnummer. 12028503
Skift visning
Længde (metrisk):
170 mm
260 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
40 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12028503 170 mm 40 mm Hver
12008503 260 mm 40 mm Hver
12018503 260 mm 75 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12028503 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945499
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse Stuart™ Borosilikatglas Hybridiseringsflasker til Cole-Parmer™ INC-200D-H-serien Stuart Hybridization Incubator/Shakers tilbyder en bred vifte af muligheder til enhver applikation.
  • Vælg mellem en bred vifte af tilbehør til din Cole-Parmer hybridiseringsinkubator.
  • Vælg mellem rotisserier og flasker med forskellig kapacitet, der passer til din specifikke anvendelse.
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyester
Diameter (engelsk) Indre 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 33.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Til brug med (udstyr) Kasket
Længde (engelsk) 6,7''
Emballage 1 hv.
Længde (metrisk) 170 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske