Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridiseringsflasker af borosilikatglas
Artikelnummer. 12018503
Længde (metrisk):
170 mm
260 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
40 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018503
Brand: Cole-Parmer™ 3945498
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Stuart™ Borosilikatglas Hybridiseringsflasker til Cole-Parmer™ INC-200D-H-serien Stuart Hybridization Incubator/Shakers tilbyder en bred vifte af muligheder til enhver applikation.
  • Vælg mellem en bred vifte af tilbehør til din Cole-Parmer hybridiseringsinkubator.
  • Vælg mellem rotisserier og flasker med forskellig kapacitet, der passer til din specifikke anvendelse.
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyester
Diameter (engelsk) Indre 2,7 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 68.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 75 mm
Til brug med (udstyr) Kasket
Længde (engelsk) 10,2 tommer
Emballage 1 hv.
Længde (metrisk) 260 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske