Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridiseringsflasker af borosilikatglas
Beskrivelse
- Vælg mellem en bred vifte af tilbehør til din Cole-Parmer hybridiseringsinkubator.
- Vælg mellem rotisserier og flasker med forskellig kapacitet, der passer til din specifikke anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyester |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 33.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40 mm |
| Til brug med (udstyr) | Kasket |
| Længde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Emballage | 1 hv. |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hybridiseringsflaske |