Få mere at vide
Techne™ Stuart™ Udmærkelse Vand Still
Artikelnummer. 12030370
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forskel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12030370 Forskel Hver
1 options
Artikelnummer. 12030370 Leverandør Techne™ Leverandørnr. 9995182
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Helt glaskonstruktion med silicabeklædte varmelegemer sikrer toprenhed destillat til en økonomisk pris.
  • Med kontrolenhed til at slukke for varmeren, når opsamlingsbeholderen er fuld
  • Forhindrer overløb, hvis den stadig er tændt, når den er uden opsyn
  • To uafhængige sikkerhedstermostater for at forhindre overophedning, hvis vandforsyningen afbrydes
  • Unikt kondensatordesign sikrer, at dråber af destilleret vand forbliver i kontakt med kølespiralen i længst mulig tid, hvilket producerer koldt destilleret vand og forvarmer kedlens tilførsel for at øge effektiviteten
  • Skruegevind indbygget på alle vandtilslutninger, så slanger kan monteres og fjernes nemt og sikkert uden risiko for brud
  • Indbygget syretilsætningstragt og afløbsstophane giver nem afkalkning uden at skille glasset ad
  • Stativet er forboret for at lette vægmontering
  • Ydelse på 4 l/time, enkelt destilleret
  • pH på 5,0 til 6,5
  • Vandforsyning på 1 l/min, 3 til 100 psi
Tekniske data
Elektriske krav 240 V 50/60 Hz enkeltfaset
Watt 3 kW
Til brug med (udstyr) Forskel
Type Vand Still
Kapacitet (metrisk) 4 l/time, enkeltdestilleret
Dybde (metrisk) 160 mm
Højde (metrisk) 410 mm
Bredde (metrisk) 540 mm