Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dry Block Heater Cover
Beskrivelse
- Varmeelementerne sikrer, at temperaturen holdes i dine tørre blokvarmere
- Model 36610-96 dæksel er velegnet til brug med to blokvarmere
- Model 36610-97 er velegnet til brug med tre-blok- eller dobbeltkontrolvarmere
- Udsugningsværktøjet, 36610-98, gør det hurtigt og nemt at fjerne blokke fra varmeren
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 3-blok system eller dobbelt kontrolvarmer |
| Type | Sikkerhedsdæksel |
| Størrelse | 3-blok eller dobbelt kontrol |