Få mere at vide
Cole-Parmer™ WS-200-serien Stuart™ Vandstill i kabinetstil
Artikelnummer. p-8012882
Output flowhastighed:
4 l/time
8 l/time. Enkelt destilleret
Dybde (metrisk):
240 mm
410 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11466538
Brand: Cole-Parmer™ 9929405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WS-200-serien Stuart Cabinet-Style Water Still producerer koldt destilleret vand til øjeblikkelig brug.
  • Giver højeste renhed fra stort set enhver råvandsforsyning.
  • Reservoarvandstandssensor slukker stadig, når reservoiret er fyldt.
  • Enkel omstilling til forbehandlet foder.
  • Sikkerhedsfunktioner tillader betjening uden opsyn.
  • Fjern organiske stoffer, bakterier og pyrogener fra dit vand med WS-200 vanddestillationsapparater i skabsstil.
  • Borosilikatglas kombineret med silica-beklædte varmelegemer indesluttet i et beskyttende kabinet, leverer pyrogenfrit destillat af højeste renhed fra praktisk talt enhver råvandsforsyning.
  • Stillbilleder er tilgængelige i enten enkelt- eller dobbeltdestilleret —vandmodeller, vælg den dobbeltdestillerede model for højere renhedsniveauer.
  • Det unikke kondensatordesign sikrer, at de destillerede vanddråber forbliver i kontakt med kølespiralen i en længere periode for maksimal energioverførsel og øjeblikkelig koldt destilleret vand.
  • Sikkert og nemt rengør enheden uden at skille glasset ad.
  • Konstruktionen helt i glas giver mulighed for hurtig afkalkning ved hjælp af stærke mineralsyrer.
  • En stophane med stor boring med PTFE-nøgle er monteret for nem dræning af kemikalier efter rengøring.
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter flowsensor, overtemperaturtermostat, akrylskærm, skabslåg og skruegevind på alle vandtilslutninger.
  • En reservoirvandstandssensor slukker automatisk for varmelegemerne og kølevandsforsyningen, når reservoiret er fyldt med destilleret vand, og starter derefter automatisk igen, når det destillerede vandniveau falder i reservoiret.
Tekniske data
Type Vand Stille
Output flowhastighed 4 l/time
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Glas
Fase 1
Spænding 240 V
Watt 3 kW
Indløbsvandtemperatur (metrisk) 25 °C til 35 °C
Model- A4000
Dybde (engelsk) 9,4 tommer
Dybde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 1.3 ft.
Højde (metrisk) 410 mm
Bredde (engelsk) 1.8 ft.
Bredde (metrisk) 550 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado