Learn More
Cole-Parmer™ WS-200-serien Stuart™ Vandstill i kabinetstil
Click to view available options
Output flowhastighed:
4 L/hr.
8 l/time. Enkelt destilleret
Dybde (metrisk):
240 mm
410 mm
Unit Size:
Hver
Description
- Giver højeste renhed fra stort set enhver råvandsforsyning.
- Reservoarvandstandssensor slukker stadig, når reservoiret er fyldt.
- Enkel omstilling til forbehandlet foder.
- Sikkerhedsfunktioner tillader betjening uden opsyn.
- Fjern organiske stoffer, bakterier og pyrogener fra dit vand med WS-200 vanddestillationsapparater i skabsstil.
- Borosilikatglas kombineret med silica-beklædte varmelegemer indesluttet i et beskyttende kabinet, leverer pyrogenfrit destillat af højeste renhed fra praktisk talt enhver råvandsforsyning.
- Stillbilleder er tilgængelige i enten enkelt- eller dobbeltdestilleret —vandmodeller, vælg den dobbeltdestillerede model for højere renhedsniveauer.
- Det unikke kondensatordesign sikrer, at de destillerede vanddråber forbliver i kontakt med kølespiralen i en længere periode for maksimal energioverførsel og øjeblikkelig koldt destilleret vand.
- Sikkert og nemt rengør enheden uden at skille glasset ad.
- Konstruktionen helt i glas giver mulighed for hurtig afkalkning ved hjælp af stærke mineralsyrer.
- En stophane med stor boring med PTFE-nøgle er monteret for nem dræning af kemikalier efter rengøring.
- Sikkerhedsfunktioner omfatter flowsensor, overtemperaturtermostat, akrylskærm, skabslåg og skruegevind på alle vandtilslutninger.
- En reservoirvandstandssensor slukker automatisk for varmelegemerne og kølevandsforsyningen, når reservoiret er fyldt med destilleret vand, og starter derefter automatisk igen, når det destillerede vandniveau falder i reservoiret.
Specifications
Specifications
| Type | Vand Stille |
| Output flowhastighed | 4 L/hr. |
| Elektriske krav | 220/240 V 50/60 Hz 6 kW |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Glas |
| Fase | 1 |
| Spænding | 220 V |
| Watt | 6 kW |
| Indløbsvandtemperatur (metrisk) | 25 °C til 35 °C |
| Model- | A4000D |
| Show More |