Få mere at vide
Cole-Parmer™ WS-200-serien Stuart™ Vandstill i kabinetstil
Artikelnummer. 11466538
Skift visning
Output flowhastighed:
4 l/time
8 l/time. Enkelt destilleret
Dybde (metrisk):
240 mm
410 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Output flowhastighed Dybde (metrisk) unitSize
11466538 4 l/time 240 mm Hver
11931299 4 l/time 410 mm Hver
11941299 8 l/time. Enkelt destilleret 240 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466538 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9929405
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
WS-200-serien Stuart Cabinet-Style Water Still producerer koldt destilleret vand til øjeblikkelig brug.
  • Giver højeste renhed fra stort set enhver råvandsforsyning.
  • Reservoarvandstandssensor slukker stadig, når reservoiret er fyldt.
  • Enkel omstilling til forbehandlet foder.
  • Sikkerhedsfunktioner tillader betjening uden opsyn.
  • Fjern organiske stoffer, bakterier og pyrogener fra dit vand med WS-200 vanddestillationsapparater i skabsstil.
  • Borosilikatglas kombineret med silica-beklædte varmelegemer indesluttet i et beskyttende kabinet, leverer pyrogenfrit destillat af højeste renhed fra praktisk talt enhver råvandsforsyning.
  • Stillbilleder er tilgængelige i enten enkelt- eller dobbeltdestilleret —vandmodeller, vælg den dobbeltdestillerede model for højere renhedsniveauer.
  • Det unikke kondensatordesign sikrer, at de destillerede vanddråber forbliver i kontakt med kølespiralen i en længere periode for maksimal energioverførsel og øjeblikkelig koldt destilleret vand.
  • Sikkert og nemt rengør enheden uden at skille glasset ad.
  • Konstruktionen helt i glas giver mulighed for hurtig afkalkning ved hjælp af stærke mineralsyrer.
  • En stophane med stor boring med PTFE-nøgle er monteret for nem dræning af kemikalier efter rengøring.
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter flowsensor, overtemperaturtermostat, akrylskærm, skabslåg og skruegevind på alle vandtilslutninger.
  • En reservoirvandstandssensor slukker automatisk for varmelegemerne og kølevandsforsyningen, når reservoiret er fyldt med destilleret vand, og starter derefter automatisk igen, når det destillerede vandniveau falder i reservoiret.
Tekniske data
Type Vand Stille
Output flowhastighed 4 l/time
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Glas
Fase 1
Spænding 240 V
Watt 3 kW
Indløbsvandtemperatur (metrisk) 25 °C til 35 °C
Model- A4000
Dybde (engelsk) 9,4 tommer
Dybde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 1.3 ft.
Højde (metrisk) 410 mm
Bredde (engelsk) 1.8 ft.
Bredde (metrisk) 550 mm