Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Artikelnummer. 11416598
Skift visning
Antal steder:
384
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder unitSize
11416598 384 Hver
1 options
Artikelnummer. 11416598 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3661061
Brug disse blokke til en række forskellige applikationer. Stuart™ Anodiserede aluminiumsblokke kan bruges i enhver kombination.
  • Til brug med Stuart blokvarmere
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Oversigt Holder 384 brønds plade
Holder 384 brønds plade
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 384
Type Blok