Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Artikelnummer. p-8012840
Diameter (metrisk) Brønd:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Dybde (metrisk) Nå:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal steder:
4
6
8
12
20
30
48
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11496588
Brand: Cole-Parmer™ 3661059
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse blokke til en række forskellige applikationer. Stuart™ Anodiserede aluminiumsblokke kan bruges i enhver kombination.
  • Til brug med Stuart blokvarmere
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Oversigt Holder 4 x 30 mm rør
Holder 4 x 30 mm rør
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 4
Type Blok
Dybde (metrisk) Nå 47 mm
Diameter (engelsk) Well 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 30 mm