Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Artikelnummer. 11496588
Skift visning
Diameter (metrisk) Brønd:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Dybde (metrisk) Nå:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal steder:
4
6
8
12
20
30
48
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Brønd Dybde (metrisk) Nå Antal steder unitSize
11496588 30 mm 47 mm 4 Hver
11486588 25,5 mm 47 mm 6 Hver
11426598 28 mm 47 mm 6 Hver
11416588 19,5 mm 47 mm 8 Hver
11426588 10,5 mm 33 mm 20 Hver
11476578 10 mm 47 mm 20 Hver
11486578 12,6 mm 47 mm 20 Hver
12088493 12,6 mm 33 mm 20 Hver
11496578 13,5 mm 47 mm 20 Hver
11406588 16,5 mm 47 mm 12 Hver
11446588 10,7 mm 14 mm 20 Hver
11456588 7,8 mm 14 mm 30 Hver
11466588 61 mm 14 mm 48 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11496588 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3661059
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse blokke til en række forskellige applikationer. Stuart™ Anodiserede aluminiumsblokke kan bruges i enhver kombination.
  • Til brug med Stuart blokvarmere
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Oversigt Holder 4 x 30 mm rør
Holder 4 x 30 mm rør
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 4
Type Blok
Dybde (metrisk) Nå 47 mm
Diameter (engelsk) Well 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 30 mm