Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Diameter (metrisk) Brønd:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Dybde (metrisk) Nå:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal steder:
4
6
8
12
20
30
48
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Stuart blokvarmere
- Fremstillet af anodiseret aluminium
- Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Holder 6 x 25 mm rør |
| Holder | 6 x 25 mm rør |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 6 |
| Type | Blok |
| Dybde (metrisk) Nå | 47 mm |
| Diameter (engelsk) Well | 0,98 tommer |
| Diameter (metrisk) Brønd | 25,5 mm |