Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Artikelnummer. 11486578
Diameter (metrisk) Brønd:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Dybde (metrisk) Nå:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal steder:
4
6
8
12
20
30
48
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11486578
Brand: Cole-Parmer™ 3661045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse blokke til en række forskellige applikationer. Stuart™ Anodiserede aluminiumsblokke kan bruges i enhver kombination.
  • Til brug med Stuart blokvarmere
  • Fremstillet af anodiseret aluminium
  • Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 20
Type Blok
Dybde (metrisk) Nå 47 mm
Diameter (engelsk) Well 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 12.6 mm