Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Blokvarmeindsats
Diameter (metrisk) Brønd:
7.8 mm
10 mm
10.5 mm
10.7 mm
12.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
19.5 mm
25.5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Dybde (metrisk) Nå:
14 mm
33 mm
47 mm
Antal steder:
4
6
8
12
20
30
48
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Stuart blokvarmere
- Fremstillet af anodiseret aluminium
- Separat hul rummer et termometer, hvis det ønskes
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 20 |
| Type | Blok |
| Dybde (metrisk) Nå | 47 mm |
| Diameter (engelsk) Well | 0,39 tommer |
| Diameter (metrisk) Brønd | 10 mm |