Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kogepladeomrører (blå), omgivende til 450 C, °keramik
Artikelnummer. 16391776
Skift visning
Oversigt:
Blå
Topplademateriale:
Keramisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Topplademateriale unitSize
16391776 Blå Keramisk Hver
1 options
Artikelnummer. 16391776 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. CS152B
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Omrøringsområde: 50 til 1250 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Especificaciones
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Blå
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave og strømledning med stik
Kropsmateriale Blåt pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Analog
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 450° °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 500 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 1250 rpm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.