Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hotplate Stirrer (White), Ambient to 325°C, Aluminum
Product Code. 16321816
Change view
Click to view available options
Topplademateriale:
Aluminium
Product Code. Topplademateriale
16321816 Aluminium
1 options
Product Code. 16321816 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. SS152W
Omrøringsområde: 50 til 2000 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Specifications
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Oversigt Hvid
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave og strømledning med stik
Kropsmateriale Hvidt pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Analog
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 700 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 2000 rpm