Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kogepladeomrører (sort), omgivende til 450 C, °keramik
Artikelnummer. 16301786
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. 16301786
Brand: Cole-Parmer™ CS152K
Omrøringsområde: 50 til 1250 rpm, Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Oversigt Sort
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte rørestave og strømledning med stik
Kropsmateriale Sort pulverlakeret metal
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controller type Analog
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Størrelse 6 x 6 tommer.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 450° °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 500 W
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 1250 rpm