Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog Hot Plate (White), Ambient to 325°C, Aluminum
Artikelnummer. 16361806
Topplademateriale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16361806
Brand: Cole-Parmer™ SS150W
Shape: Square; Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Tekniske data
Kropsmateriale White Powder-Coated Metal
Oversigt White
Topplademateriale Aluminium
Controller type Analog
Størrelse 6 x 6 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 325°C
Dybde (engelsk) 11.75 in.
Dybde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 3 in.
Længde (engelsk) 11.813 in.
Bredde (engelsk) 7 in.
Højde (metrisk) 9.3 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Watt 700 w
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderer Power Cord with Plug
Antal stillinger 1
Form Square
Spænding 230 V
Type Hot Plate