Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Analog kogeplade (blå), omgivende til 450 °C, keramik
Artikelnummer. 16331776
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Oversigt:
Blå
Artikelnummer. Topplademateriale Oversigt
16331776 Keramisk Blå
1 options
Artikelnummer. 16331776 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. CS150B
Form: Firkantet, Størrelse: 6 x 6 tommer.
  • Advarselslampe for varm overflade blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C
  • Holdbart frontpanel modstår spild og kemikalier
  • Displayet viser den faktiske overfladetemperatur
  • Fås i forskellige pladeoverflade- og kropsfarvekonfigurationer
Tekniske data
Kropsmateriale Blåt pulverlakeret metal
Oversigt Blå
Topplademateriale Keramisk
Temperatur (engelsk) Op til 325 °C
Controller type Analog
Størrelse 6 x 6 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Dybde (engelsk) 11,75 tommer.
Dybde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Længde (engelsk) 11.813 tommer.
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 9.3 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 18 cm
Watt 500 W
Elektriske krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderer Strømledning med stik
Antal stillinger 1
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Certificeringer/compliance CE
garanti 3 år
Vise Analog