Få mere at vide
Techne™ Aluminiumoxid til fluidiserede sandbade
Artikelnummer. 12054793
Til brug med (udstyr):
De Techne udvalg af fluidiserede bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12054793
Brand: Techne™ 1620039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvid testmulighederne eller hold dit bad kørende med disse dele og tilbehør.
Tekniske data
Farve Brun
Til brug med (udstyr) De Techne udvalg af fluidiserede bade
Type Alundum
Materiale Sammensmeltet aluminiumoxid
Form Kantede, skarpe kanter
Vægt (metrisk) 25 kg