Få mere at vide
Techne™ Probe Indsæt Blok til Tecal 140/425
Beskrivelse
- Aluminium indsatser
- Nedsænkningsdybde 114,3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Tecal 140/425 |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 5 |
| Type | Probe indsæt blok |
| Rørstørrelse | 6 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 6 mm |