Få mere at vide
Techne™ Probe Indsæt Blok til Tecal 140/425
Antal steder:
1
5
Rørstørrelse:
1 Ea. x 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm
20 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminium indsatser
- Nedsænkningsdybde 114,3 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Tecal 140/425 |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 5 |
| Type | Probe indsæt blok |
| Rørstørrelse | 1 Ea. x 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4,5 mm, 3 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm |