Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dual Tube Holder Disc Adapter til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer
Artikelnummer. 11486548
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Stuart™ SB2/SB3 rørrotatorholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11486548 Stuart™ SB2/SB3 rørrotatorholdere Hver
1 options
Artikelnummer. 11486548 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0007723
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dual Tube Holder Disc Adapter til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotatorer sparer tid ved at rotere det dobbelte. Påsættes nemt uden værktøj. Passer til to rørholdere til SB2- eller SB3-rørrotatoren samtidigt.
  • Vælg den eller de rørholdere, der passer til dine rørstørrelser.
  • Passer til to rørholdere til Cole-Parmer™ TR-200 seriens rørrotator samtidigt.
  • 1 års garanti.
Tekniske data
Produkttype Adapter
Til brug med (udstyr) Stuart™ SB2/SB3 rørrotatorholdere