Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Standard inkubator, 60 L
Artikelnummer. 11426628
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11426628 60 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11426628 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0111002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Temperaturområde: Omgivende +8 °C til 130 °C
  • Designet til nem adgang med hængslet frontdørpanel
  • Hvert sidepanel har 2 x 10 mm diameter tilstoppede huller til indføring af enten gasser eller kabler
  • Fuld synlighed af prøver
  • Nem adgang til arbejdskammer
  • Valg af analog eller digital styring
  • For analog model SI60 indstilles temperaturen via en kalibreret knap
  • For digital model SI60D opnås indstilling af temperaturen mere nøjagtigt via LCD-displayet
  • Begge modeller har en trykkontakt forudindstillet til 37 °C
  • Temperatursikkerhedsudkobling indstillet til 72 °C
  • Inkubatoren leveres fladpakket til montering på brugsstedet
  • Monteringen er enkel og kræver kun en skruetrækker
Specifications
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 60 l
Materiale Akryl
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +8° til 130 °C
Type Standardinkubatorer
Model- Analog
Elektriske krav 220/240V, 50 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz