Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Tilbehørssæt
Beskrivelse
Til brug med vortexer med variabel hastighed.
Sættet indeholder:
- 1x plastholder til standard mikrotiterplade
- 1x cirkulær skumindsats til bægerglas og kolber (op til 500 ml kapacitet)
- 1x rektangulær skumindsats (holder 8 x 0,2 mL, 8 x 0,5 mL og 16 x 1,5 mL mikrocentrifugerør)
- 1x solid rektangulær skumindsats (blank til brugerdefinerede huller)
Bemærk venligst: Mikrotiterpladeholderen SA8/1 bør ikke bruges ved hastigheder over 800 rpm.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SA8 Vortex Mixer |