Få mere at vide
Techne™ Stuart™ 96-brønds lavprofil PCR plader
Artikelnummer. 13098523
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 13098523
Brand: Techne™ 1621034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stuart™ 96-brønds lavprofil-PCR-plader har kortere brønde end standardprofilpladerne, hvilket reducerer det døde rum mellem det opvarmede låg på den termiske cyklus og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet.
  • Lavprofildesign reducerer dødrummet mellem låget på den termiske cyklus, hvilket øger PCR-effektiviteten
  • Fås i sort, hvid og klar
  • Ikke-steril
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 25
Profil Low (Lav)
Mængde 25 Pk.