Få mere at vide
Techne™ Stuart™ 96-brønds lavprofil PCR plader
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Lavprofildesign reducerer dødrummet mellem låget på den termiske cyklus, hvilket øger PCR-effektiviteten
- Fås i sort, hvid og klar
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Profil | Low (Lav) |
| Mængde | 25 Pk. |