Få mere at vide
Techne™ Dri-Block™ Varmeblokindsats i aluminium
Antal steder:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Intet termometerhul |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 96 |
| Type | Dri-Block™ Indsæt |
| Diameter (metrisk) Brønd | 1 mL |