Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Artikelnummer. 15319943
Holder:
12 rør, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 1,5 ml rør
20 x 10 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 12 mm hætteglas
20 x 13 mm dia. Hætteglas
20 x 13 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 2 ml rør
30 x 0,5 ml rør
30 x 6 mm dia. Rør/hætteglas
5 x 30 mm dia. Rør
5 x 50 ml rør
6 x 24 mm dia. Rør/hætteglas
6 x 26 mm dia. Rør/hætteglas
8 x 20 mm dia. Rør
80 x 0,2 ml rørstrimler
Rør, plader
Antal steder:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solid Block
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15319943
Brand: Cole-Parmer™ 3662079
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftelige varmeblokke giver fremragende varmeledningsevne.
  • Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
  • Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Tekniske data
Oversigt Koniske brønde
Holder 5 x 30 mm dia. Rør
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 5
Type Varmeblok
Depth (engelsk) Nå 1,89 tommer
Dybde (metrisk) Nå 48 mm
Diameter (engelsk) Well 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 30 mm