Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Beskrivelse
- Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
- Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,1 oz. |
| Oversigt | Tilspidsede brønde |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Rør (1,5 ml) |
| Holder | 20 x 1,5 ml rør |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 20 |
| Type | Varmeblok |
| Inkluderer | 20 Huller 35 mm Dybt tilspidset, Med termometerhul |
| Rørstørrelse | 1.5 mL |
| Vis mere |