Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Artikelnummer. 11593809
Skift visning
Holder:
0,2 ml rørstrips
0,5 ml rør
1,5 ml rør
10 mm diameter rør/ampuller
12 mm ampuller
13 mm dia. Tuber/ampuller
13 mm diameter. Hætteglas
16 mm dia. Tuber/ampaler
17 mm diameter. Rør
2 ml rør
20 mm diameter. Rør
24 mm dia. Tuber/ampuller
26 mm dia. Tuber/ampuler
30 mm diameter. Rør
50 ml rør
6 mm dia. Rør/ampuller
Flade genstande
Prøvekop
Antal steder:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solid blok
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal steder Pakningsstørrelse
11593809 Flade genstande Solid blok Hver
11936498 17 mm diameter. Rør 12 Hver
11476588 0,2 ml rørstrips 80 Hver
12942590 Prøvekop 1 Hver
15556413 13 mm diameter. Hætteglas 20 Hver
12071602 1,5 ml rør 20 Hver
12081602 0,5 ml rør 30 Hver
12952590 12 mm ampuller 20 Hver
15294497 50 ml rør 5 Pakke med 5
15319943 30 mm diameter. Rør 5 Hver
11869564 24 mm dia. Tuber/ampuller 6 Hver
10129190 26 mm dia. Tuber/ampuler 6 Hver
11543809 16 mm dia. Tuber/ampaler 12 Hver
15218043 20 mm diameter. Rør 8 Hver
12001612 2 ml rør 20 Hver
11880705 10 mm diameter rør/ampuller 20 Hver
11523809 13 mm dia. Tuber/ampuller 20 Hver
11899694 6 mm dia. Rør/ampuller 30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11593809 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3662061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1314.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 550.37 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Udskiftelige varmeblokke giver fremragende varmeledningsevne.
  • Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
  • Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Tekniske data
Oversigt Blank med termometerhul
Holder Flade genstande
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder Solid blok
Type Indsæt blok
Inkluderer Med termometerhul
Rørstørrelse Almindelig (enkelt bredde)