Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Description
- Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
- Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Koniske brønde |
| Holder | 20 x 13 mm dia. Rør/hætteglas |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 20 |
| Type | Varmeblok |
| Inkluderer | Med termometerhul |
| Rørstørrelse | 13 mm dia. |
| Depth (engelsk) Nå | 1,89 tommer |
| Dybde (metrisk) Nå | 48 mm |
| Diameter (engelsk) Well | 0,51 tommer |
| Show More |