Få mere at vide
Techne™ Dri-Block™ Varmeblokindsats i aluminium
Antal steder:
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Koniske brønde |
| Holder | 15 mm Conical Tubes |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 12 |
| Type | Dri-Block™ Indsæt |
| Depth (engelsk) Nå | 1,89 tommer |
| Dybde (metrisk) Nå | 48 mm |
| Diameter (engelsk) Well | 0,59 tommer |
| Diameter (metrisk) Brønd | 15 mm |