missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strychnine Sulfate Hydrate, TRC

Artikelnummer. 30135248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135248 2.5 g
30004488 500 mg
30012411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6872382.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60491-10-3
Molekylær formel C42H44N4O4 • H2SO4 • 5H2O
Molekylvægt (g/mol) 766.9
Synonym Strychnidin-10-one, sulfate, hydrate, Strychnidin-10-one, sulfate, pentahydrate, Strychnine sulfate pentahydrate, Strychnine, sulfate, pentahydrate
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;sulfuric acid;pentahydrate
SMIL C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.C1CN2CC3=CCO[C@H]4CC(=O)N5[C@H]6[C@H]4[C@H]3C[C@H]2[C@@]61C7=CC=CC=C75.O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Strychnine Sulfate Hydrate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/2C21H22N2O2.H2O4S.5H2O/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4;;;;;/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;;;;;;/m00....../s1
Formel vægt 856.3565
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.