missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Strychnine Nitrate, TRC

Artikelnummer. 30425476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30425476 500 mg -
30421271 2.5 g 2.5g
30411184 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS687235500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66-32-0
Molekylær formel C21 H22 N2 O2 . H N O3
Molekylvægt (g/mol) 397.42
Synonym Strychnine Nitrate, Strychnidin-10-one, mononitrate (9CI), Strychnine, mononitrate (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine nitrate, Strychnidin-10-one, nitrate (1:1)
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;nitric acid
SMIL O[N+](=O)[O-].O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Strychnine Nitrate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O2.HNO3/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;2-1(3)4/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H,2,3,4)/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formel vægt 397.1638
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.