Få mere at vide
Strychnine Nitrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30458555
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458555 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458555 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0658.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Strychnine Nitrate
CAS 66-32-0
Analyt- eller komponentnavne Strychnine Nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H22 N2 O2 . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Strychnine Nitrate, Strychnidin-10-one, mononitrate (9CI), Strychnine, mononitrate (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine nitrate, Strychnidin-10-one, nitrate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O2.HNO3/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;2-1(3)4/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H,2,3,4)/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL O[N+](=O)[O-].O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one;nitric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 397.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 397.1638 g/mol